Läs mer
Elma™ A10 Koncentrerad rengöring
Produktkod. 11822681
Change view
Volym (metrisk):
1 l
2,5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11822681 2,5 l 2.5 L
11832681 10 l 10 L
10616295 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11822681 Leverantör Elma™ Leverantörsnummer 8000181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    572.00 SEK
    439.84 SEK / 2.5 L
    Save 132.16 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Ger kraftfull rengöringskraft för laboratorieutrustning och medicinska instrument. Elma™ A10 Concentrated Cleaner är en milt alkalisk lösning för dopp- och stänkrengöring.
  • Lämplig för laboratorieinstrument gjorda av glas, porslin, keramik, plast och metaller (kontrollera aluminium, magnesium och lättmetallegeringar innan applicering)
  • Tar bort emulsioner, fett och fett, damm, glasfett, hartsbehandlade rester, markör, etiketter, kalktvålar och kalkavlagringar
Specifikationer
Produkttyp Lab Clean A10 Rengöringsmedel
pH 11.3
Certifikat och efterlevnad Bilaga VII A, EC 648/2004, UN 1719
Sammansättning Amfotera ytaktiva ämnen 5 till 15 %, nonjoniska ytaktiva ämnen 5 till 15 %, fosfater< 5 %, polykarboxylater
Koncentration Ultraljudsenhet 1 till 2 %, diskmaskin 0,5 till 1 %
Behållartyp Flaska
Innehåll och lagring 5 °C till 30 °C
För användning med (applikation) För dopp- och stänkrengöring av instrument i laboratorier och verkstäder
Volym (metrisk) 2,5 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • elma lab clean A10 (ELC A10)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.