Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 kylcirkulatorer
Produktkod. 11680901 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
17 l/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Controllertyp Spänning Frekvens Förpackningsstorlek
11680901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Varje
11630871 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Varje
11600931 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Varje
10303205 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11680901 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1555101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
A10 kylbadscirkulatorer ger effektiv kylning för öppna och slutna tillämpningar, med temperaturer från -10° till +100 C °och maximal badvolym på 6 l.
Thermo Scientific™ A10 kylbadscirkulatorer ger effektiv kylning för öppna och slutna tillämpningar, med temperaturer från -10° till +100 C °och maximal badvolym på 6 liter. Kraftfulla badcirkulatorer med en behållare av rostfritt stål kan konfigureras med den kontroller som bäst motsvarar cirkulations- och temperaturintervall för din tillämpning.
Kraft-/sugpumpar som tillval och avancerad digital kontroll gör att du kan säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet. Välj mellan STANDARD, ADVANCED eller PREMIUM-kontroller för att skapa den perfekta passformen för din tillämpning.
  • Energisparfunktion begränsar strömförbrukningen: noggrann kontroll av kylkapacitet beroende på tillämpningsbehov
  • Små kylcirkulatorer är optimerade för små utrymmen och låg ljudnivå
  • Robusta bad i rostfritt stål
  • Kontrollern kan vridas till 90°på alla sidor av badet för optimal visning
  • Extern cirkulationssats ingår för VVS-anslutning M16 x1, 0,25 NPT hane, 0,375 tum ytterdiameter
  • Tresidig ventilationskoncept: upp till två sidor kan blockeras med full kylprestanda och ingen försämring av utrustning
  • Dräneringsport framtill
  • Integrerade handtag
  • CFC-fritt köldmedium
Inkluderar:
Kommunikationskablar, brygga med packning och tumskruvar, kopplingar, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd, badlock
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1.58 gal.
Controllertyp AC150
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kylkapacitet 240 W
Flödeshastighet 20 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde -10 °C till +100 °C
Max. Tryck 475 mbar/6,89 psi
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Mått (L x B x H) 16,3 x 8.7 x 24.9 tum (41,4 x 22 x 63,2 cm)
Längd (engelska) 16,3 tum
Längd (engelska) Interiör 4,9 tum
Längd (metrisk) 41.4 cm
Längd (metrisk) Interiör 12.4 cm
Bredd (engelska) 8,7 tum
Bredd (engelska) Interiör 5,4 tum
Bredd (metrisk) 22 cm
Bredd (metrisk) Interiör 13.7 cm
Höjd (engelska) 24,9 tum
Höjd (metrisk) 63.2 cm
Depth (engelska) Interiör 5,9 tum
Djup (metrisk) interiör 15 cm
Vikt (engelska) 60.6 lb.
Vikt (metrisk) 27.5 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz