Läs mer
A1874, MedChemExpress
Beskrivning
A1874 is a nutlin-based (MDM2 ligand) and BRD4-degrading PROTAC with a DC50 of 32 nM (induce BRD4 degradation in cells). Effective in inhibiting many cancer cell lines proliferation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A1874 |
| CAS | 2064292-12-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C58H62Cl3F2N9O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (127.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1C2=N[C@H](C3=NN=C(C)N3C4=C2C(C)=C(C)S4)CC(NCCOCCOCCOCCNC(C5=CC(OC)=C(NC([C@H]6[C@H](C7=C(F)C(Cl)=CC=C7)[C@](C8=CC=C(Cl)C=C8F)(C#N)[C@H](CC(C)(C)C)N6)=O)C=C5)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1173.59 |
| Formel vikt | 1173.59 |
| Visa mer |