Läs mer
Thermo Scientific™ A23-6 x 100 fast vinkelrotor
Produktkod. 15116214 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15116214 6 x 100 ml 1 enhet
1 options
Produktkod. 15116214 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102655.00 SEK
    79939.59 SEK / Paket med 1
    Save 22715.41 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför en mängd olika applikationer tack vare flera adaptrar för mindre rör med Thermo Scientific™ A23-6x100 fast vinkelrotor.
Utför en mängd olika applikationer tack vare flera adaptrar för mindre rör med Thermo Scientific™ A23-6x100 fast vinkelrotor. Innovationer— Thermo Scentific™ Auto-Lock™ rotorbyte, Thermo Scentific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock— förkorta inställningstiden för körning samtidigt som du får trygghet i att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning A23-6x100 fast vinkelrotor
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 100 ml
Max. RCF 62,976 x g
Max. Hastighet 23,500 rpm
Radie (metrisk) 102 mm
Radie (metrisk) Min. 34 mm
K-faktor 503
Max. Rörlängd 105 mm
Max. Diameter på rör 38 mm
Nettovikt 15.8 lb. (7.2 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 25°
Bioinneslutning Ja