Läs mer
A23187, 98%, fri syra, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3776682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glasflaska i plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10397811
Brand: Thermo Scientific Acros 328080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
A23187 (Calcimycin), CAS # 52665-69-7, är ett kalciumjonoforbaserat antibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•A23187 är ett polyeterämne som permeabiliserar cellmembran för kalcium och andra tvåvärda katjoner
Ansökningar
• A23187 kan användas för studier av mitokondriell fysiologi eftersom det fungerar som ett frikopplingsmedel
• A23187 kan användas för att studera rollerna för tvåvärda katjoner i cellfysiologi
• När den är bunden till fluorescerande kalciumjoner kan A23187 vara användbar för avbildningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52665-69-7
Molekylformel C29H37N3O6
Molekylvikt (g/mol) 523.63
MDL-nummer MFCD00151202,MFCD00151202
InChI-nyckel HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
PubChem CID 97043288
IUPAC-namn 5-(metylamino)-2-[[(2R,3S,5S,6S,8S,9S)-3,5,9-trimetyl-2-[(2S)-1-oxo-l-(lH-pyrrol-2-yl)propan-2-yl]-1,7-dioxaspiro[5.5]undekanmetyl]-8,3-metyl]-8,3-metyl-4-karolinsyra-8,3]
LEDER CNC1=CC=C2OC(C[C@@H]3OC4(CC[C@@H]3C)O[C@H](C(C)C(=O)C3=CC=CN3)[C@H](C)C[C@H]4C)=NC2=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A23187
Namnnotering Free acid
Fysisk form Fast
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 182.0°C to 193.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska i plastbehållare
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15, 1642
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, ethylacetate, methanol, ethanol
Formel vikt 523.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • A23187 (free acid)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.