Läs mer
Tocris Bioscience™ A23187, free acid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18055362
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18055362 10 mg
1 options
Produktkod. 18055362 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1234/10
Calcium ionophore
Calcium ionophore that induces Ca2+-dependent cell death by increasing intracellular calcium concentration. Promotes intracelllular ROS generation and platelet particle formation (fragmentation) in vitro and in vivo. Can be used to induce autophagy in mammalian cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A23187, free acid
CAS 52665-69-7
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C29H37N3O6
Formel vikt 523.63
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 523.63