Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A25 kylcirkulatorer
Produktkod. 11670881 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Flödeshastighet:
17 l/min.
20 l/min.
24 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
PC200
SC100
SC150
SC150L
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Controllertyp Spänning Frekvens unitSize
11670881 17 l/min. SC150L 230 V 50 Hz Varje
11650851 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Varje
11640871 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Varje
11690901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Varje
11610931 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Varje
12682825 24 l/min. PC200 230 V 50 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11670881 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1545251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67400.00 SEK
    66389.01 SEK / Paket med 1
    Save 1010.99 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger effektiv kylning för öppna och slutna tillämpningar med kylcirkulatorer, för temperaturer från -25° till +200 °C och maximal volym på 12 l.
Thermo Scientific™ A25 kylbadscirkulator ger effektiv kylning för öppna och slutna tillämpningar, med temperaturer från -25 ° till +200 °C och maximal badvolym på 12 liter. Kraftfulla badcirkulatorer med en behållare i rostfritt stål kan konfigureras med olika kylkapaciteter, temperaturintervall och volymer för att möta dina specifika tillämpningsbehov.
Med överlägsen kyleffekt, omfattande temperaturintervall, kraftfulla kraft-/sugpumpar och avancerad digital kontroll för att säkerställa noggrannhet och reproducerbarhet. Välj mellan tre olika kontroller som ger dig flexibiliteten att skapa den perfekta passformen för din tillämpning.
  • Energisparfunktion begränsar strömförbrukningen: noggrann kontroll av kylkapacitet beroende på tillämpningsbehov
  • Små kylcirkulatorer är optimerade för små utrymmen och låg ljudnivå
  • Robusta bad i rostfritt stål
  • Termostat kan vridas 90°på alla sidor av badet för enkel visning
  • Extern cirkulationssats ingår för VVS-anslutning M16 x1, 0,25 NPT hane, 0,375 tum ytterdiameter
  • Tresidig ventilationskoncept: upp till två sidor kan blockeras med full kylprestanda och ingen försämring av utrustning
  • Dräneringsport framtill
  • Integrerade handtag
  • CFC-fritt köldmedium
Inkluderar:
Styrkablar, brygga med packning och tumskruvar, kopplingar, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, ca 1,8 m nätsladd, badlock
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 3,17 gal.
Controllertyp SC150L
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kommunikationer RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Kylkapacitet 500 W
Flödeshastighet 17 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde -25 °C till +100 °C
Max. Tryck 300 mbar/4,35 psi
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Termostat SC150L
Mått (L x B x H) 19 x 10,7 x 28 tum (48.3 x 27.3 x 71.1 cm)
Längd (engelska) 19 tum
Längd (engelska) Interiör 7.2 tum
Längd (metrisk) 48.3 cm
Längd (metrisk) Interiör 18.4 cm
Bredd (engelska) 10,7 tum
Bredd (engelska) Interiör 6,8 tum
Bredd (metrisk) 27.3 cm
Bredd (metrisk) Interiör 17.3 cm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (metrisk) 71.1 cm
Depth (engelska) Interiör 8 tum
Djup (metrisk) interiör 20.4 cm
Vikt (engelska) 79.5 lb.
Vikt (metrisk) 36.1 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz