Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kylcirkulatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific™ A25B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -25° till +200 °C och maximal badvolym på 21 liter. Konfigurera ditt kylbad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERAD eller PREMIUM styrenhet för att möta kapacitet och temperaturintervall olika applikationsbehov.
- Robust stainless-steel baths
- Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
- External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
- Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
- Draining port at the front
- Integrated handles
- CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
Recommended for:
- Calibration
- Bioreactors
- Rotary Evaporators
- Condensers
- Sample/Material Testing
- Sample/Material Preparation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0.46 to 0.73 cu. ft. |
| Controllertyp | SC100 |
| Kapacitet (metrisk) | 13 to 21 L |
| Certifikat och efterlevnad | CE/ROHS/WEEE |
| Kylkapacitet | 500 W |
| Flödeshastighet | 17 l/min |
| Temperaturområde | -25°C to +100°C |
| Max. Tryck | 300 mbar/4.35 psi |
| Säkerhetsklass | 1/NFL |
| Temperaturstabilitet | 0.02°C |
| Visa mer |