Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kylcirkulatorer
Produktkod. 11660901 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
17 L/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11660901
Brand: Thermo Scientific™ 1554251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A25B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -25° till +200 °C och 21L maximal badvolym.
De Thermo Scientific™ A25B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -25° till +200 °C och maximal badvolym på 21 liter. Konfigurera ditt kylbad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERAD eller PREMIUM styrenhet för att möta kapacitet och temperaturintervall olika applikationsbehov.
Kylbad används främst för att kontrollera temperaturen på prover som placeras i dem, så arbetsområdets dimensioner kommer att vara viktiga specifikationer att utvärdera. Dessa enheter kan även cirkulera för en begränsad uppsättning kylda tillämpningar.
  • Robusta bad i rostfritt stål
  • Termostat kan indexeras 90° på alla sidor av badet för enkel visning
  • Extern cirkulationssats ingår för VVS-anslutning M16 x1, 0,25 NPT hane, 0,375 tum. ytterdiameter
  • Tresidig ventilationskoncept: upp till två sidor kan blockeras med full kylprestanda och ingen försämring av utrustning
  • Dräneringsport framtill
  • Integrerade handtag
  • CFC-fritt köldmedium
Innehåller:
Styrkablar, brygga med packning och tumskruvar, beslag, klämmor, pumpplugg för extern cirkulation, 6 fot. nätsladd.
Rekommenderas för:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsindunstare
  • Kondensorer
  • Prov-/materialprovning
  • Prov-/materialberedning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,46 till 0,73 cu. ft.
Controllertyp AC150
Kapacitet (metrisk) 13 till 21 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kylkapacitet 500 W
Flödeshastighet 20 l/min.
Pumptyp Kraftpump, sugpump
Temperaturområde -25 °C till +100 °C
Max. Tryck 475 mbar/6,89 psi
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Termostat AC150
Mått (L x B x H) 21,3 x 12,8 x 29,1 tum. (54,1 x 32,4 x 74 cm)
Längd (engelska) 21,3 tum
Längd (engelska) Interiör 9,6 tum
Längd (metrisk) 54.1 cm
Längd (metrisk) Interiör 24.4 cm
Bredd (engelska) 12,8 tum.
Bredd (engelska) Interiör 8,8 tum
Bredd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 22.4 cm
Höjd (engelska) 29,1 tum
Höjd (metrisk) 74 cm
Depth (engelska) Interiör 9,2 tum.
Djup (metrisk) interiör 23.3 cm
Vikt (engelska) 93.1 lb.
Vikt (metrisk) 42.3 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz