Läs mer
Thermo Scientific™ ARCTIC A25B kylcirkulatorer
Produktkod. p-4527452 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Flödeshastighet:
17 l/min
17 l/min.
20 l/min.
Controllertyp:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spänning:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11620851
Brand: Thermo Scientific™ 1524251
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A25B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -25° till +200 °C och 21L maximal badvolym.
De Thermo Scientific™ A25B kylbad har ett stort arbetsområde, vilket möjliggör hög genomströmning och arbetsflödeseffektivitet, med temperaturer från -25° till +200 °C och maximal badvolym på 21 liter. Konfigurera ditt kylbad med en Thermo Scientific STANDARD, AVANCERAD eller PREMIUM styrenhet för att möta kapacitet och temperaturintervall olika applikationsbehov.
Refrigerated baths are used primarily for controlling the temperature of samples placed within them, so the work area dimensions will be important specifications to evaluate. These units can also circulate for a limited set of refrigerated applications.
  • Robust stainless-steel baths
  • Thermostat can be indexed 90° on all sides of the bath for easy viewing
  • External circulation set included for plumbing connection M16×1, 0.25 NPT male, 0.375in. O.D.
  • Three-side ventilation concept: up to two sides can be blocked with full refrigeration performance and no degradation of equipment
  • Draining port at the front
  • Integrated handles
  • CFC-free refrigerant
Includes:
Control cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord.
Recommended for:
  • Calibration
  • Bioreactors
  • Rotary Evaporators
  • Condensers
  • Sample/Material Testing
  • Sample/Material Preparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0.46 to 0.73 cu. ft.
Controllertyp SC100
Kapacitet (metrisk) 13 to 21 L
Certifikat och efterlevnad CE/ROHS/WEEE
Kylkapacitet 500 W
Flödeshastighet 17 l/min
Temperaturområde -25°C to +100°C
Max. Tryck 300 mbar/4.35 psi
Säkerhetsklass 1/NFL
Temperaturstabilitet 0.02°C
Termostat SC100
Mått (L x B x H) 21.3 x 12.8 x 29.1 in. (54.1 x 32.4 x 74 cm)
Längd (engelska) 21.3 in.
Längd (engelska) Interiör 9.6 in.
Längd (metrisk) 54.1 cm
Längd (metrisk) Interiör 24.4 cm
Bredd (engelska) 12.8 in.
Bredd (engelska) Interiör 8.8 in.
Bredd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (metrisk) Interiör 22.4 cm
Höjd (engelska) 29.1 in.
Höjd (metrisk) 74 cm
Depth (engelska) Interiör 9.2 in.
Djup (metrisk) interiör 23.3 cm
Vikt (engelska) 93.1 lb.
Vikt (metrisk) 42.3 kg
Elektriska krav 230 V 50 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz