Läs mer
Thermo Scientific™ A27-6 x 50 fast vinkelrotor för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 15346923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15346923 6 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 15346923 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106698.56 SEK
    79939.59 SEK / Paket med 1
    Save 26758.97 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Bibehåll låga provtemperaturer vid alla hastigheter samtidigt som du upplever hög RCF-prestanda med Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL rotor med fast vinkel.
Bibehåll låga provtemperaturer vid alla hastigheter samtidigt som du upplever hög RCF-prestanda med Thermo Scientific™ A27-6 x 50mL rotor med fast vinkel, —som har rotorinnovationer från Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorbyte, till Thermo Scientific™ Auto-ID™ omedelbar rotoridentifiering och hastighetshandtag på varje rotorlock— för att förkorta inställningstiden för körning och samtidigt ge trygghet för att rotorn är säker.
Auto-Lock Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än tre sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning A27-6x50 fast vinkelrotor
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 6 x 50 ml
Max. RCF 79,057 x g
Max. Hastighet 27,000 rpm
Radie (metrisk) 97 mm
Radie (metrisk) Min. 24 mm
K-faktor 485
Max. Rörlängd 108 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 12.3 lb. (5.58 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioinneslutning Ja