Läs mer
Thermo Scientific™ A27-8 x 50 fast vinkelrotor
Produktkod. 13584560 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
13584560 8 x 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 13584560 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108525.00 SEK
    106903.32 SEK / Paket med 1
    Save 1621.68 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förkorta inställningstiden samtidigt som du ger dig trygghet att rotorn är säker med Thermo Scientific™ A27-8 x 50mL rotor med fast vinkel.
Förkorta inställningstiden samtidigt som du ger dig trygghet att rotorn är säker med Thermo Scientific™ A27-8 x 50mL rotor med fast vinkel. Med hög RCF-prestanda möjliggör denna rotor virus, proteomik och subcellulära partikelseparationer i en moderniserad Thermo Scientific SS-34 design.
Auto-Lock Rotorbyte:
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifiering:
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag:
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning A27-8 x 50 fast vinkelrotor
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 8 x 50 ml
Max. RCF 87,207 x g
Max. Hastighet 27,000 rpm
Radie (metrisk) 107 mm
Radie (metrisk) Min. 33 mm
K-faktor 408
Max. Rörlängd 108 mm
Max. Diameter på rör 29 mm
Nettovikt 15.0 lb. (6.8 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioinneslutning Ja