Läs mer
A2AR-agonist-1, MedChemExpress
Produktkod. 16407638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16407638 10 mg -
16423647 50 mg -
16497536 100 mg 100mg
16480098 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16407638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18776
MedChemExpress A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material A2AR-agonist-1
CAS 41552-95-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N6O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 410.43
Formel vikt 410.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation