Läs mer
A2AR-agonist-1, MedChemExpress
Description
A2AR-agonist-1 is a potent A2AR and ENT1 agonist with Ki of 4.39 and 3.47 for A2AR and ENT1.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | A2AR-agonist-1 |
| CAS | 41552-95-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22N6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CNC5=C4C=CC=C5)O1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.43 |
| Formel vikt | 410.43 |
| Show More |