missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ A37
GREENER_CHOICE

Produktkod. 30001024
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001024 50 mg
30000910 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001024 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 5802/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ALDH1A1 inhibitor

ALDH1A1 inhibitor (IC50 = 4.6 μM; Ki = 300 nM). Exhibits selectivity for ALDH1A1 over eight other ALDH isoforms. Disrupts spheroid formation and reduces cell viability of ovarian cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 896795-60-1
Molekylformel C21H25N3O3S2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 2-[[3,4-dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]ace
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 431.57
Fysisk form Solid
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 431.569
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.