Läs mer
KleenGuard™ A40 Överdräkter för vätske- och partikelskydd
Produktkod. 11774903
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11774903 3X-large Paket med 25
11734903 Intermediär -
11764903 2X-large Paket med 25
11765763 Liten Paket med 25
11744903 Betydande Paket med 25
11754903 X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11774903 Leverantör KleenGuard™ Leverantörsnummer 97950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4425.80 SEK
    2092.53 SEK / Paket med 25
    Save 2333.27 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar säkerhet och komfort i högriskområden och ger ett allmänt skydd mot vattenbaserade eller kemiska stänk. Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A40 vätske- och partikelskyddsöverdrag har den extra fördelen av antistatiskt skydd.
  • Vit till färgen
  • Engångsbruk, engångsbruk
  • Silikonfri och antistatisk
  • Specialdesignad huva för att passa andningsskydd
  • Hjälper till att minska föroreningar i låg ludd och kritiska områden
  • Dragkedja i full längd, överlåsta sömmar och tyg i två lager
  • Idealisk för skydd mot större partiklar, radioaktivt damm och kemikaliestänk
  • Lämplig för farmaceutiska områden, tillverkning, verktyg, elektronik, jordbruk och färgsprutningsområden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmänna skyddsbyxor
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material KleenGuard™
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Bifogat
Förslutningstyp Blixtlås fram
Sömtyp Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Vatten, Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 15,6 tum
Längd (metrisk) 40 cm
Vikt (engelska) 18.282 lb.
Vikt (metrisk) 8.31 kg
Kvantitet 25/Pk.