Läs mer
Tocris Bioscience™ A66
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
A66 is a potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor (IC50 = 32 nM). Exhibits >100-fold selectivity for p110α over other PI 3-kinase isoforms. Inhibits Akt signaling and tumor growth in SK-OV-3 xenografts in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide |
| CAS | 1166227-08-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | PI 3-Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C17H23N5O2S2 |
| Formel vikt | 393.53 |
| Renhet | >98% |