Läs mer
A66, MedChemExpress
Beskrivning
A66 is a highly specific and selective p110α inhibitor with an IC50 of 32 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A66 |
| CAS | 1166227-08-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23N5O2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C1=NC(C2=C(N=C(S2)NC(N3[C@@H](CCC3)C(N)=O)=O)C)=CS1)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.53 |
| Formel vikt | 393.53 |
| Visa mer |