Läs mer
Kimtech™ A7-laboratorierockar P+™
Product Code. 13529020
Change view
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Unit Size:
Paket med 15
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Unit Size
13529020 Liten Paket med 15
13549020 Intermediär Paket med 15
13559020 Betydande Paket med 15
13569020 X-large Paket med 15
13589020 2X-large Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 13529020 Supplier Kimtech™ Supplier No. 97700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1063.04 SEK / Paket med 15
    Save 521.96 SEK
    32% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 16-12-2026
Med en tygliknande känsla och minskad risk för värmestress säkerställer dessa labbrockar kontamineringskontroll under långa användningsperioder. Kimtech™ A7 P+™ Laboratorierockar tillverkade av non-woven SMS tyg med trippelsydda sömmar och tillhandahålls silikon- och latexfritt.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425: Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
  • EN1149-1 Antistatiska kläder
  • Draghållfasthet EN ISO 13934-1 Klass 1 av 3
  • Ytresistivitet EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
  • Partikelavskiljningstest (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
  • Bakteriell filtreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
Funktioner
  • Högkvalitativa laboratorierockar för engångsbruk med trippelsydda sömmar och andningsbart material i flera lager.
  • Förbättrade allroundskyddsfunktioner ingår, såsom höga mandarinkragar, tumöglor och extra långa armar för att passa labbhandskar över rockar.
  • Det andningsbara pälsmaterialet innehåller höga nivåer av partikel- och bakterieskydd (med filtreringseffektivitet på 99%).
  • Rockarna är individuellt förpackade vilket gör dem lämpliga för ISO 7 (Grad C) områden.
  • Anti-halk och låg luddmaterial.
  • Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Liten
Material SMS, Polypropen, polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Under höftlängd
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Certifierad PPE Cat III direktiv 89/686/EEC, EN1149-1:1995 Antistatiska kläder, dubbelpåsar för ISO 7 grader C-områden