Läs mer
Kimtech™ A7-laboratorierockar P+™
Produktkod. 13569020
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13569020 X-large Paket med 15
13529020 Liten Paket med 15
13549020 Intermediär Paket med 15
13559020 Betydande Paket med 15
13589020 2X-large Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13569020 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 97730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1063.04 SEK / Paket med 15
    Save 521.96 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Med en tygliknande känsla och minskad risk för värmestress säkerställer dessa labbrockar kontamineringskontroll under långa användningsperioder. Kimtech™ A7 P+™ Laboratorierockar tillverkade av non-woven SMS tyg med trippelsydda sömmar och tillhandahålls silikon- och latexfritt.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt (EU) förordning 2016/425: Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
  • EN1149-1 Antistatiska kläder
  • Draghållfasthet EN ISO 13934-1 Klass 1 av 3
  • Ytresistivitet EN 1149-1< 5 x 1010 ohm
  • Partikelavskiljningstest (Helmke Drum) IEST-RP-CC003.3 Kategori II
  • Bakteriell filtreringseffektivitet (3.0μ m) ASTM F2100> 99 %
Funktioner
  • Högkvalitativa laboratorierockar för engångsbruk med trippelsydda sömmar och andningsbart material i flera lager.
  • Förbättrade allroundskyddsfunktioner ingår, såsom höga mandarinkragar, tumöglor och extra långa armar för att passa labbhandskar över rockar.
  • Det andningsbara pälsmaterialet innehåller höga nivåer av partikel- och bakterieskydd (med filtreringseffektivitet på 99%).
  • Rockarna är individuellt förpackade vilket gör dem lämpliga för ISO 7 (Grad C) områden.
  • Anti-halk och låg luddmaterial.
  • Typ 6 (PB) begränsat kemiskt stänkskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek X-large
Material SMS, Polypropen, polyetenlaminat
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Under höftlängd
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Kat III direktiv 89/686/EEG
För användning med (applikation) Ger det vitala kroppsskyddet, komforten och kontamineringskontrollen som behövs i laboratorier och kontrollerade miljöer