Läs mer
Honeywell Safety Products™ A700 Grå TSR Glasögon
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s).
- Väl lämpad för inomhus- och utomhusapplikationer såsom verktyg och lätt tillverkning.
- Prisvärt och ekonomiskt.
- Sportig styling.
- Säker och bekväm passform.
- Lättviktsdesign.
- Mjuka tinningsspetsar.
- Gjuten universalnäsbrygga.
- 8-bas polykarbonat, nötningsbeständiga linser.
- 180° fält med distorsionsfritt syn.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG kategori PPE 2, kvalitetssäkring ISO 9001 / 2000, EC-certifikatnummer EC1549, EC-intygsnummer EC1549 |
| Linsbeläggning | Anti-dimma, Slagtålig |
| Linsfärg | Grå |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s). Väl lämpad för inomhus- och utomhusapplikationer som verktyg och lätt tillverkning. Bygg, konstruktion, catering, mat, logistik, underhåll, service, telekom, transport och allmännyttiga industrier. |
| Ram färg | Grå |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |