Läs mer
A77 1726-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A77 1726-d4 |
| CAS | 1185240-22-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H4 H5 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Cyano-3-hydroxy-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide, A77 1726-d4, (EZ)-Teriflunomide-d4 (phenyl-d4) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C(=C(C)O)C#N)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-cyano-3-hydroxy-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.23 |
| Visa mer |