Läs mer
A939572, MedChemExpress
Beskrivning
A939572 is a potent, and orally bioavailable stearoyl-CoA desaturase1 (SCD1) inhibitor with IC50 values of mSCD1 and hSCD1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | A939572 |
| CAS | 1032229-33-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H22ClN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (257.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(N1CCC(OC2=C(Cl)C=CC=C2)CC1)NC3=CC=CC(C(NC)=O)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.86 |
| Formel vikt | 387.86 |
| Visa mer |