missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress AA-dUTP sodium salt
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 936327-10-5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Förvaringskrav | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Synonym | Aminoallyl-dUTP sodium salt |
| Mål | HBV |
| Produkttyp | Biochemical Assay Reagents |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?