Läs mer
AA26-9, MedChemExpress
Beskrivning
AA26-9 is a potent and broad spectrum serine hydrolase inhibitor. AA26-9 targets included serine peptidases, lipases, amidases, esterases, and thioesterases. AA26-9 shows inhibitory activity against approximately 1/3 of the 40+ serine hydrolases detected in immortalized T cell lines .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AA26-9 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1312782-34-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H10N4O |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1N=NC=C1)N2CCCC2 |
| Visa mer |