Läs mer
AABD-SH (4-acetamido-7-mercapto-2,1,3-bensoxadiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 254973-02-9 |
| Molekylformel | C8H7N3O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | AABD-SH |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12 |
| IUPAC-namn | N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.22 |
| Formel vikt | 209.0259 |