Läs mer
AABD-SH (4-acetamido-7-mercapto-2,1,3-bensoxadiazol, TRC
Produktkod. 30316040
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
30316040 2 mg
1 options
Produktkod. 30316040 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1045102MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetamido-7-mercapto-2,1,3-benzoxadiazole
CAS 254973-02-9
Molekylformel C8H7N3O2S
Kvantitet 2 mg
Synonym AABD-SH
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O2S/c1-4(12)9-5-2-3-6(14)8-7(5)10-13-11-8/h2-3,14H,1H3,(H,9,12)
LEDER CC(=O)Nc1ccc(S)c2nonc12
IUPAC-namn N-(4-sulfanyl-2,1,3-benzoxadiazol-7-yl)acetamid
Molekylvikt (g/mol) 209.22
Formel vikt 209.0259