Läs mer
Tocris Bioscience™ AACOCF3
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001257
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30001257 5 mg
1 options
Produktkod. 30001257 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1462/5
Phospholipase A2 inhibitor
Inhibitor of cytosolic (85 kDa) phospholipase A2. Also inhibits fatty acid amide hydrolase (FAAH, anandamide amidase) in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149301-79-1
Molekylformel C21H31F3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material AACOCF3
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 356.47
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 356.47