Läs mer
Carbolite™ AAF kammarugn, liten volym
Produktkod. p-8575000
Kapacitet (metrisk):
3 L
7 L
Mått (D x B x H) Inredning:
250 x 150 x 90 mm
455 x 170 x 90 mm
Höjd (metrisk):
585 mm
650 mm
Wattal:
2100 w max., 1270 w hållning
4000 w max., 2624 w hållning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10292062
Brand: Carbolite™ AAF1107230SN+&02301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad speciellt för att ge optimala askningsförhållanden för att säkerställa fullständig förbränning av provet. Carbolite™ AAF kammarugn, liten volym ger ett kontinuerligt flöde av förvärmd luft genom kammaren och uppfyller kraven ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 och ASTM D4422.
  • 1100 °C maximal drifttemperatur
  • Carbolite Gero 301 regulator, med enkel ramp till börvärde och processtimer
  • Stor golvyta möjliggör ett stort antal prover
  • Idealisk för att aska mat, plast, kol och andra kolvätematerial
  • Designad för att följa ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 och ASTM D4422
  • Trådelement skyddas från kemiska och mekaniska skador av ett slitstarkt aluminiumoxidbaserat foder
  • 4-sidig värme (2 sidor, tak och härd)
  • Luftintag och hög skorsten ger ett luftflöde på 4 till 5 byten per minut
  • Låg kammarhöjd håller luftflödet nära proverna för optimal förbränning
  • Kraftfulla element med graderad lindning kompenserar för värmeförluster på grund av högt luftflöde
  • Förvärmning av luft innan den kommer in i kammaren ger utmärkt enhetlighet
  • Provbricka och laddningshandtag
  • En mängd ytterligare alternativ är tillgängliga och måste specificeras vid beställningstillfället.
    • 2-fas elförsörjning för AAF 11/7
    • Övertemperaturskydd (rekommenderas för att skydda värdefullt innehåll och för obevakad drift)
    • En rad sofistikerade digitala styrenheter, flersegmentsprogrammerare och dataloggrar är tillgängliga. Dessa kan förses med RS232, RS485 eller Ethernet-kommunikation
Specifikationer
Beskrivning Uppvärmningstid: 155min.
Kapacitet (metrisk) 7 L
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Askugn
Inkluderar Temperaturregulator
Mått (D x B x H) Inredning 455 x 170 x 90 mm
Bredd (metrisk) 430 mm
Höjd (metrisk) 650 mm
Vikt (metrisk) 63 kg
Wattal 4000 w max., 2624 w hållning