Läs mer
Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids Kit
Produktkod. 17875057 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17875057 1 Kit
1 options
Produktkod. 17875057 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A47672
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX Control Plasmids Kit består av en optimerad blandning av tre plasmider som behövs för att producera adenoassocierat virus serotyp 2 (AAV2) som uttrycker GFP: pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 och pHelper.
De Gibco AAV-MAX Control Plasmids Kit består av en optimerad blandning av tre plasmider som behövs för att producera adenoassocierat virus serotyp 2 (AAV2) som uttrycker GFP: pAAV-CMV-emGFP, pAAV-Rep2Cap2 och pHelper. Dessa tre plasmider måste användas med en HEK293-cellinje som stabilt uttrycker adenovirus El-genen. Satsen innehåller en optimerad blandning av de tre plasmiderna, samt ett separat rör av var och en av de tre plasmiderna, vilket gör det möjligt för användaren att använda dem på ett fristående sätt och ändra förhållandena.
• Sparar processutvecklingstid med optimerade plasmidförhållanden
• Fungerar som en positiv kontroll för AAV2-GFP-produktion med AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem (kat. nr. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
Produkttyp Plasmid
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Is
Formatera Kit
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring •1 rör innehållande blandning av alla tre plasmider, 1,5 ml
• 1 rör av var och en av de tre plasmiderna enbart, 0,75 mL
Förvara vid– 20 °C.
Leveranstyp Transfektion
Uttryckssystem Däggdjur