Läs mer
Gibco™ AAV-MAX Helper-Free AAV Production System Kit, utan lysbuffert
Produktkod. 17836511 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
17836511 1 Kit
1 options
Produktkod. 17836511 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A54824
Fokus på regenerativa terapier
Använd kampanjkoden 28027
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX Helper-Free AAV Production System är en skalbar och högtiterplattform för suspension av AAV-produktion. Den är baserad på en suspensionskultur med hög densitet av klonala 293F-härledda virala produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium.
  • En skalbar och högtiterplattform för upphängning av AAV-produktion
  • Baserat på en högdensitetssuspensionskultur av klonala 293F-härledda virala produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium
  • Optimala virala titrar medieras av vårt avancerade transfektionsreagens för lipidnanopartiklar i kombination med en ny produktionsförstärkare
  • Komponenterna är designade för att fungera synergistiskt, vilket resulterar i maximala titrar och eliminerar behovet av att optimera reagenser och protokoll
  • Observera att denna version av satsen inte innehåller AAV-MAX lyseringsbufferten
  • För att köpa satsen inklusive AAV-MAX Lysis Buffer, se A51217
  • Alla komponenter finns även att köpa separat
Funktioner i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System inkluderar:
  • Komponenter fungerar synergistiskt för att producera höga AAV-titer större än 5x10 10 vg/ml (orenat)
  • Suspensionsbaserat system har skalbara protokoll från skakkolv till bioreaktorskala
  • Förenklat —strömlinjeformat arbetsflöde med hjälp av virusfri trippeltransfektion
  • Klonal, 293F-härledd, högproducerande cellinje
  • Robusta transfektionsprotokoll är anpassningsbara till storskalig transfektion
Komponenter i AAV-MAX System Kit inkluderar:
  • 1 injektionsflaska med virala produktionsceller 2.0
  • 1 L viralt produktionsmedium
  • 1 AAV-MAX Transfektionssats för 1 L produktion
  • 100 ml Viral-Plex Komplexbildande buffert
  • 100 ml GlutaMAX™ Tillägg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp Njure (embryonal)
Produkttyp AAV produktionssystem
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) AAV-produktion
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring •1 flaska virala produktionsceller 2.0
• 1 L Viralt produktionsmedium
• 1 AAV-MAX Transfektionssats (för 1 L produktion)
• 100 ml Viral-Plex Komplexbildande buffert
• 100 ml GlutaMAX
Typ av kultur Suspensionscellodling