Läs mer
Gibco™ AAV-MAX Helper-Free AAV Production System Kit
Produktkod. 17496222
Change view
Kvantitet:
Räcker till 1 L kultur
Produktkod. Kvantitet
17496222 Räcker till 1 L kultur
1 options
Produktkod. 17496222 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A51217
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
AAV-MAX Helper-Free AAV Production System Kit är en skalbar, högtiter plattform för produktion av fjädrings-AAV.
Gibco AAV-MAX Helper-Free AAV Production System är en skalbar, högtiterplattform för produktion av fjädring av AAV. Den baseras på en högdensitetssuspension av klonala 293F-härledda virala produktionsceller 2.0 i viralt produktionsmedium. Optimala virala titrer medieras av vårt avancerade lipidnanopartikeltransfektionsreagens i kombination med en ny produktionsförstärkare. Komponenterna är utformade för att fungera synergistiskt, vilket resulterar i maximala titrar och eliminerar behovet av att optimera reagenser och protokoll.
Funktioner i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System inkluderar:
  • Komponenter fungerar synergistiskt för att producera höga AAV-titrar över 5 x 10vg /ml (orenade)
  • Suspensionsbaserade system har skalbara protokoll från shake flask till bioreaktorskala
  • Förenklat arbetsflöde—och effektiviserat protokoll med hjälp av hjälparvirusfri trippeltransfektion
  • Klonal, 293F-härledd, högproducerande cellinje
  • Robusta transfektionsprotokoll är anpassningsbara till storskalig transfektion
  • Komponenterna som ingår i AAV-MAX System Kit är:
    • 1 flaska med virala produktionsceller 2.0
    • 1 L viralt produktionsmedium
    • 1 AAV-MAX transfektionskit för 1 L produktion
    • 100 ml Viral-Plex Complexationsbuffert
    • 100 ml AAV-MAX Lysisbuffert
    • 100 ml GlutaMAX-tillskott
Alla komponenter finns också tillgängliga för köp separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp Njure (embryonal)
Produkttyp AAV produktionssystem
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) AAV produktion
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet Räcker till 1 L kultur
Innehåll och lagring •1 flaska virala produktionsceller 2.0
• 1 L Viralt produktionsmedium
• 1 AAV-MAX Transfektionssats för 1 L produktion
• 100 ml Viral-Plex Komplexbildande buffert
• 100 mL AAV-MAX lyseringsbuffert
• 100 mL GlutaMAX tillägg
Förvaringsförhållandena varierar
Typ av kultur Suspensionscellodling