Läs mer
Gibco™ AAV-MAX lyseringsbuffert
Produktkod. 17331899
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
17331899 100 mL
1 options
Produktkod. 17331899 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A50520
 Begränsad artikel
I lager
AAV-MAX Lysis Buffer är en färdig celllysreagens för extraktion av adenoassocierade viruspartiklar (AAV) från producentcellerna HEK293. Celllysen är detergentbaserad, vilket eliminerar behovet av mekanisk cellstörning.
Gibco AAV-MAX Lysis Buffer är en färdig, kemiskt definierad celllysreagens optimerad för produktionsarbetsflöden för adenoassocierade virus (AAV) vektorer. Den använder en mild, detergentbaserad formulering för att eliminera behovet av mekanisk cellstörning, vilket ger ett mildare och enklare alternativ för att isolera AAV-partiklar från HEK293-cellkulturer. Levereras som ett 10X-koncentrat och kan direkt tillsättas till HEK293-produktionskulturer för att inducera lys, vilket effektiviserar extraktion och återvinning av AAV-partikel från arbetsflöden uppströms. AAV-MAX Lysis Buffer integreras sömlöst med AAV-MAX Production System samtidigt som den förblir kompatibel med andra AAV-vektorproduktionsprocesser, vilket möjliggör flexibel användning över olika AAV-arbetsflöden.
  • Färdig 10X-lösning—kan läggas till direkt i cellkulturen, utan att späda ut eller förblandas
  • Rengöringsbaserad celllys.—Mild kemisk lysering undviker mekanisk störning (ingen sonikering eller frys-tin behövs), vilket förenklar återhämtning av AAV-partikel från celler
  • Högavkastande AAV-extraktion—optimerad för effektiv HEK293-cellslys för AAV-produktion, vilket maximerar AAV-partikelåtervinning och stödjer höga titernivåer av virala vektorer
  • Breda arbetsflödeskompatibilitetsfunktioner—med AAV-MAX produktionssystem, från forskningsskala till bioproduktion, för mångsidiga tillämpningar
  • Kemiskt definierad formulering—Polysorbat 20-baserad, animal-origin free buffer (Triton™ X-100 –free) för konsekvent prestanda och regulatorisk efterlevnad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
Produkttyp Celllysbuffert
Innehåll och lagring 100 ml flaska, förvara vid 2 °C till 8 °C
Frakt skick Våt is
Form Vätska
Produktlinje AAV-MAX
För användning med (applikation) AAV produktion
Reningsmål AAV
Tillräckligt för 1 L kultur
Kvantitet 100 mL
Sammansättning Polysorbat 20 baserad
pH 6 –8