Läs mer
Gibco™ AAV-MAX pAAV-Rep2Cap2 vektor
Produktkod. 17885057 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rör
Produktkod. Kvantitet
17885057 1 rör
1 options
Produktkod. 17885057 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A47678
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
De Gibco™ AAV-MAX kontrollplasmider kan användas för att producera adenoassocierat virus serotyp 2 (AAV2) som uttrycker GFP.
De Gibco AAV-MAX kontrollplasmider kan användas för att producera adenoassocierat virus serotyp 2 (AAV2) som uttrycker GFP. De tre plasmiderna inkluderar: pAAV-CMV-emGFP, en pAAV-Rep2Cap2 och pHelper. Dessa tre plasmider måste användas med en HEK293-cellinje som stabilt uttrycker adenovirus El-genen. pAAV-CMV-emGFP är en överföringsplasmid, pAAV-Rep2Cap2 är en Rep/Cap-plasmid och pHelper är en hjälparplasmid.
• Fristående plasmider ger flexibilitet för att optimera plasmidförhållanden
• När de används tillsammans, fungerar som en positiv kontroll för AAV2-GFP-produktion med AAV-MAX Helper-Free AAV-produktionssystem (kat.nr. A51217)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 mg/mL
Produkttyp Plasmid
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 1 rör
Frakt skick Is
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring •1 x 0,75 ml rör, 1 mg/ml
Förvaras vid -20 °C.
Leveranstyp Transfektion
Uttryckssystem Däggdjur