Läs mer
Gibco™ AAV-MAX Transfektionssats
Produktkod. 17311899
Change view
Kvantitet:
1 kit för 1 L produktion
1 kit för 10 L produktion
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17311899 1 kit för 1 L produktion
17321899 1 kit för 10 L produktion
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17311899 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A50515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9810.00 SEK
    9123.65 SEK / Paket med 1
    Save 686.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
AAV-MAX transfektionskit är en väsentlig komponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. Den är formulerad för transientöverföring av Viral Production Cells 2.0.
Gibco AAV-MAX transfektionskit är en väsentlig komponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System. Den är formulerad för transientöverföring av Viral Production Cells 2.0.
Kitet innehåller ett katjoniskt lipidbaserat transfektionsreagens samt en transfektionsbooster och produktionsförstärkare, vilka är utformade för att samarbeta för att producera adenoassocierade viruspartiklar (AAV) från Viral Production Cells 2.0 när de odlas i Viral Production Medium.
Funktioner i AAV-MAX transfektionskit inkluderar:
  • Komponenter fungerar synergistiskt inom AAV-MAX-systemet för att producera höga AAV-titrar över 5 x 10vg /ml (orenade)
  • AAV-MAX transfektionsreagens—katjonisk lipidbaserad transfektionsreagens för hjälpande virusfri trippeltransfektion av högdensitetskulturer
  • AAV-MAX booster—kemiskt definierad komponent som samarbetar med transfektionsreagenset för att uppnå hög transfektionseffektivitet
  • AAV-MAX-förstärkare—är en kemiskt definierad komponent som ökar produktionen av AAV-partiklar
  • Robusta transfektionsprotokoll är anpassningsbara till storskalig transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje HEK293
Innehåll och lagring •6 mL AAV-MAX Trasfection Reagent
• 3 mL AAV-MAX Transfektionsbooster
• 10 mL AAV-MAX Enhancer
Reagens bör förvaras vid 2 8 –°C. Får ej frysas.
Typ av kultur Suspensionscellodling
Beskrivning Serumfri, fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad
Celltyp Etablerade cellinjer
Formatera Flaska
Provtyp Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
Uttryckssystem Däggdjur
För användning med (utrustning) AAV-MAX-system
För användning med (applikation) AAV produktion
Inkluderar 10 ml Gibco AAV-MAX Enhancer, 6 mL Gibco AAV-MAX Transfektionsreagens, 3 mL Gibco AAV-MAX tillägg
Produktlinje AAV-MAX
Produkttyp AAV-produktionstransfektionssats
Kvantitet 1 kit för 1 L produktion
Reagenstyp Transfektionssats
Frakt skick Våt is
Sterilitet Sterila