Läs mer
AB-423, MedChemExpress
Beskrivning
AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AB-423 |
| CAS | 1572510-80-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17F3N2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.39 |
| Formel vikt | 386.39 |
| Visa mer |