Läs mer
Cytiva Ab Buffer Kit
Produktkod. 10696495 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10696495 Varje 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10696495 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28903059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Bindningsbuffert (10X stamlösning), 50 ml; Elueringsbuffert (10X stamlösning), 15 ml; Neutraliserande buffert, 25 ml
Förtillverkade stambuffertar optimerade för rening av monoklonalt och polyklonalt IgG med immobiliserat protein A eller protein G
  • Eliminerar tidskrävande buffertberedning
  • Optimerade protokoll för Ab SpinTrap™ , Protein A HP SpinTrap , Protein G HP SpinTrap kolumner och HiTrap™ kolumner förpackade med antingen protein A eller protein G media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ab Buffer kit
För användning med (applikation) Används för bindning, tvättning, eluering av IgG enligt rekommenderade protokoll, rening av monoklonalt och polyklonalt IgG med immobiliserat protein A eller protein G
För användning med (utrustning) Ab SpinTrap™ , Protein A HP SpinTrap , Protein G HP SpinTrap™ kolumner och HiTrap™ kolumner
Kvantitet Varje
Inkluderar 50mL bindningsbuffert (10X stamlösning), 15mL elueringsbuffert (10X stamlösning), 25mL neutraliserande buffert
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ab Buffer Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, trometamol
  • UNKNOWN ACUTE-39.8 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.