Läs mer
AB-MECA, MedChemExpress
Beskrivning
AB-MECA is a high affinity A3 adenosine receptor agonist, has high affinity for recombinant A1 and A3 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | AB-MECA |
| CAS | 152918-26-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H21N7O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (137.71 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=C(N)C=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.4 |
| Formel vikt | 399.4 |
| Visa mer |