Läs mer
Cytiva Ab SpinTrap™ Kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
:
50 x 100 μL
Beskrivning
Ingen filtrering eller centrifugering av olika råprover krävs för antikroppsrening.
- Protein G Sepharose™ Hög prestanda i förpackade spinnkolonner
- Binder> 1 mg humant IgG/kolonn
- Ingen filtrering eller centrifugering av olika råprover krävs för antikroppsrening
- Klassiska och tvärbindningsprotokoll för proteinberikning (immunutfällning)
- Elueringsförhållanden formaterade för både LC-MS och elektroforesanalys
- Bindningskapacitet> 1mg IgG/kolonn (bestäms med humant polyklonalt IgG)
- Stabil i alla vanliga buffertar inom antikroppsrening
- Innehåller polypropenfat och polyeten frits
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Sängvolym: 100 μL
- Maximal provvolym: 600 μL
- Kortsiktig (2 timmar) pH-stabilitet: 2 –9
- 600 μL outspätt serumprov
Specifikationer
Specifikationer
| Sängvolym | 100 mL |
| Bindande kapacitet | >1 mg IgG/kolonn |
| Kapacitet (metrisk) | 600μ L |
| Beskrivning | Ab SpinTrap kolonner är förpackade spin-kolonner för engångsbruk för snabb rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellkultursupernatanter. Designad för småskalig rening av flera prover parallellt. |
| Typ av stöd | 6 % starkt tvärbunden agaros |
| Innehåll och lagring | 4 till 8 °C, 20 % etanol |
| Kvantitet | 50 x 100μ L |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Typ | Centrifugkolonn |
| Provvolym | 600μ l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ab spintrap
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.