Läs mer
Abacavir (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abacavir |
| CAS | 136470-78-5 |
| Molekylformel | C14 H18 N6 O |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | Abacavir, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-, (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, 1592U89, ABC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)purin-9-yl]cyklopent-2-en-1-yl]metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.1542 |