Läs mer
MedChemExpress Abacavir
Produktkod. 16473347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16473347 50 mg
1 options
Produktkod. 16473347 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17423
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Abacavir is an orally active and competitive nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir can inhibits the replication of HIV. Abacavir shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 286.33 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 99.7%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (349.25 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.98 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 136470-78-5