Läs mer
Abacavir-karboxylat, TRC
Produktkod. 30179388
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179388 10 mg
30179424 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA10500510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 384380-52-3
Molekylformel C14 H16 N6 O2
Synonym 2-Cyklopenten-1-karboxylsyra, 4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyklopenten-1-karboxylsyra∣2269W∣Abacavir-karboxylat
Tekniske data
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 300.32
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 10 mg
Kemiskt namn eller material Abacavir-karboxylat
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.