missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Abacavir-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abacavir-d4 |
| CAS | 1217731-56-0 |
| Molekylformel | C14H14D4N6O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino-d4)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1S-cis)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino-d4)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene- 1-methanol, 1592U89-d4, ABC-d4, Abacavir Stable Isotope |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m1/s1/i2D2,3D2 |
| LEDER | NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]3C=C[C@@H](CO)C3)C(NC4C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=N1 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-[2-amino-6-[(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)amino]purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?