Läs mer
MedChemExpress Abacavir sulfate
Produktkod. 16483347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16483347 50 mg
1 options
Produktkod. 16483347 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17423A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Abacavir sulfate (Abacavir Hemisulfate) is a competitive, orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Abacavir sulfate can inhibits the replication of HIV. Abacavir sulfate shows anticancer activity in prostate cancer cell lines. Abacavir sulfate can trespass the blood-brain-barrier and suppresses telomerase activity.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 433.45 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.47%
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (76.89 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 188062-50-2
Synonym Abacavir Hemisulfate∣ ABC sulfate