Läs mer
Abacavir sulfat EP förorening C (Abacavir relaterad USP förening A), Mikromol™
Beskrivning
Abacavir sulfat EP förorening C (Abacavir relaterad USP förening A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descyclopropyl Abacavir |
| CAS | 124752-25-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Descyclopropyl Abacavir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H14 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [(1S,4R)-4-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)cyclopent-2-enyl]methanol, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S,4R)-, 2-Cyclopentene-1-methanol, 4-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-, (1S-cis)-, Descyclopropyl Abacavir, Abacavir Related Compound A (USP), Abacavir Sulfate Imp. C (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp C (EP), Abacavir Imp. C (EP), Abacavir USP Related Compound A, Abacavir USP RC A, 139U91 (GR92685X), GW 466608X, GW 470921X, GW 403126X, GW 357662X, GW 444710X, Abacavir Related Compound A, Abacavir Sulfate Impurity C, Abacavir Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)c2n1 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-4-(2,6-diaminopurin-9-yl)cyklopent-2-en-1-yl]metanol |
| Visa mer |