Läs mer
Abacavirsulfat, Mikromol™
Produktkod. 18073330
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18073330 250 mg
1 options
Produktkod. 18073330 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3249.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Abacavirsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abacavir Sulfate
CAS 188062-50-2
Analyt- eller komponentnamn Abacavir Sulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C14 H18 N6 O . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Abacavir sulfate, Bis[[(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-enyl]methanol] sulfate, 1592U89 hemisulphate, GI 265235F, 1617U89 (abacavir enantiomer), 1592U89 hemisulphate test mix 2, USP Abacavir Stereoisomers Mixture, Ph Eur Abacavir for System Suitability, Abacavir Sulphate (1592U89 hemisulphate)
InChI formel InChI=1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
LEDER Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)purin-9-yl]cyklopent-2-en-1-yl]metanol; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 670.74
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 670,2758 g/mol