Läs mer
Abacavir, TRC
Produktkod. 30133098
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133098 100 mg
30138210 50 mg
17939719 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA104990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136470-78-5
Molekylformel C14 H18 N6 O
Synonym Abacavir∣2-Cyklopenten-1-metanol, 4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-2-Cyklopentene-1-metanol, 4-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S-cis)-∣(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyklopentene-1-metanol∣1592U89∣ ∣ ABC
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 286.33, 286.34
Produkttyp API
InChI-nyckel MCGSCOLBFJQGHM-SCZZXKLOSA-N
LEDER NC1=NC(NC2CC2)=C2N=CN([C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C2=N1
IUPAC-namn [(1S,4R)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 100 mg
Kemiskt namn eller material Abacavir