missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Abamectin B1a 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327692
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327692 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327692 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10001100AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Avermectin B1a
CAS 65195-55-3
Analyt- eller komponentnamn Avermectin B1a
Frakt skick +20°C
Molekylformel C48 H72 O14
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-O-Demethylavermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., Abamectin B1a, Antibiotic C 076B1a, Avermectin B1a, L 676863
InChI formel InChI=1S/C48H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
LEDER CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 873.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 872.4922 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.