Läs mer
Abamectin, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16614504 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16614504 100 mg
1 options
Produktkod. 16614504 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1781100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abamectin
CAS 71751-41-2
CAS Max % ≤ 100%
Linjär formel C48H72O14 (avermectin B1a) + C47H70O14
Färg White
Smältpunkt 155°C to 157°C
Synonym Avermectin B1