Läs mer
Abamectin
Produktkod. 15472879
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472879 1 g 1g
15482879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15472879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60039.03
Request Bulk or Custom Format
Interagerar med GABA-receptorer för att orsaka kloridkanalaktivering
Interagerar med GABA-receptorer för att orsaka kloridkanalaktivering. Används även för att kontrollera en rad agronomiska, frukt-, grönsaks- och prydnadsgrödor, och den används av husägare för kontroll av eldmyror och i veterinärmedicinskt antihelmintika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Interagerar med GABA-receptorer för att orsaka kloridkanalaktivering. Används även för att kontrollera en rad agronomiska, frukt-, grönsaks- och prydnadsgrödor, och den används av husägare för kontroll av eldmyror och i veterinärmedicinskt antihelmintika.
Löslighet Lösligt
i DMSO
Notes
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71751-41-2
Molekylformel C48H72O14
MDL-nummer MFCD01769550
Synonym Avermectin B1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abamectin
Smältpunkt 150°C to 155°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,2
Löslighetsinformation Soluble in DMSO
Formel vikt 873.1
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.